Läs mer
Glycerin, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10269620 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10269620 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10269620 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7044.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt 18,6 °C
CAS 56-81-5
Färg Klarar testet
Densitet 1,26 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 177 °C
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall min. 99,5 %
Molekylformel C3H8O3
MDL-nummer MFCD00004722
Synonym Glycerol , 1,2,3-Propanetriol
Kokpunkt 290 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC(O)CO
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 92.09