Läs mer
Glycerintrioleat, 98 %
Produktkod. 10190612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10190612 5 mL 5ml
10541902 1 mL 1ml
10004983 25 mL 25ml
11954961 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10190612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368120050
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-32-7
Molekylformel C57H104O6
Molekylvikt (g/mol) 885.45
MDL-nummer MFCD00137563
InChI-nyckel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC-namn [2-[(Z)-oktadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-oktadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerine trioleate
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9130g/mL, 0.913
Kokpunkt 235,0 °C till 240,0 °C (18,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Brytningsindex 1,4680 till 1,4700
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02,IV,1664
Merck Index 15,9904
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i kloroform, eter, ccl4, lätt löslig i alkohol
Formel vikt 885.45
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.