Läs mer
Glycerintrioleat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3778715 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
25ml
5ml
Produktkod. 10541902
Brand: Thermo Scientific Acros 368120010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-32-7
Molekylformel C57H104O6
Molekylvikt (g/mol) 885.45
MDL-nummer MFCD00137563
InChI-nyckel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC-namn [2-[(Z)-oktadek-9-enoyl]oxi-3-[(E)-oktadek-9-enoyl]oxipropyl] (E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerine trioleate
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9130g/mL, 0.913
Kokpunkt 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Brytningsindex 1.4680 to 1.4700
Kvantitet 1 mL
Beilstein 02,IV,1664
Merck Index 15,9904
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Formel vikt 885.45
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.