Läs mer
Glycerol-1,1,2,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol-d5 |
| CAS | 62502-71-0 |
| Molekylformel | C3 2H5 H3 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2,3-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.12 |
| Formel vikt | 97.0787 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |