Läs mer
Glycerol 1-acetat (teknisk klass), TRC
Produktkod. 17990075
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17990075 1 g
17968574 250 mg
17967324 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17990075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6015701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-61-6
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Synonym (±)-2,3-Dihydroxypropyl Acetate, 2,3-Dihydroxypropyl Acetate, Glycerine 1-Acetate, Glycerol 1-Monoacetate, Glycerol alpha-Monoacetate, Glyceryl 1-Monoacetate, NSC 35010, alpha-Monoacetin, 1-Monoacetin
IUPAC-namn 2,3-dihydroxypropylacetat
LEDER CC(=O)OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol 1-Acetate (Technical grade)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c1-4(7)9-3-5(8)2-6/h5-6,8H,2-3H2,1H3
Formel vikt 134.0579