Läs mer
Glycerol 1-Monobutyrate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol 1-Monobutyrate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 162.0892 |