Läs mer
Glycerol 1-Monobutyrate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol 1-Monobutyrate |
| CAS | 557-25-5 |
| Molekylformel | C7H14O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxypropyl butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vikt | 162.0892 |