Läs mer
Glycerol 1-Oleyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol 1-Oleyl Ether |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h9-10,21-23H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9- |
| Formel vikt | 342.3134 |