Läs mer
Glycerol-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 95.0574 |
| Procent renhet | >95% |