Läs mer
Glycerol 2-Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol 2-Methyl Ether |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3/c1-7-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 106.063 |