missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycerol-3-fosfatoxidas, MP Biomedicals™

Produktkod. 11489661 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 U
50 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
50 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489661 50 U 50 enheter
11499661 100 U 100 enheter
11409671 500 U 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11489661 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215724050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 9046-28-0
Synonym sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycerol-3-phosphate oxidase
Färg Gult
Kvantitet 50 U
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.