Läs mer
Glycerol-3-fosfatoxidas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11499661 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 U
50 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
50 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499661 100 U 100 enheter
11489661 50 U 50 enheter
11409671 500 U 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499661 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215724080
Kemiska identifierare
CAS 9046-28-0
Synonym sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol-3-phosphate oxidase
Färg Gult
Kvantitet 100 U
Fysisk form Lyofiliserat pulver