Beskrivning
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18 °C |
| pH | 5 |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Ångdensitet | 3.17 |
| Formel vikt | 92,09 g/mol |
| Ångtryck | 0,003 mbar 50 |
| Fysisk form | Mycket viskös vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Glycerol