Läs mer
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10685872 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685872 25 L Plastbehållare 25 L
10675872 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10336040 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10685872 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0600/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Smältpunkt 18°C
pH 5
Kokpunkt 290°C
Förpackning Plastbehållare
Kvantitet 25 L
Ångdensitet 3.17
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 0.003mbar 50
Fysisk form Very Viscous Liquid