Läs mer
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073043 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Produktkod. 10675872
Brand: Fisher Chemical G/0600/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Smältpunkt 18°C
pH 5
Kokpunkt 290°C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 3.17
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 0.003mbar 50
Fysisk form Very Viscous Liquid
Produktbeteckning
  • Glycerol