Läs mer
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15617890 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glass bottle
Poly hink
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 GAL
1 L
20 L
5 L
500ml
Produktkod. 15617890
Brand: Honeywell Research Chemicals G7757500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propane-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18°C
Färg Colorless
Densitet 1.25g/mL
pH Neutral
Kokpunkt 290°C (1013 hPa)
Flampunkt 160°C (320°F)
Tändpunkt 698°F
Odör Odorless
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 500 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Löslighetsinformation Completely miscible in water
Ångdensitet 3.1 (vs air)
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 1mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Fysisk form Liquid