Läs mer
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15687880 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glass bottle
Poly hink
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 GAL
1 L
20 L
5 L
500ml
Produktkod. 15687880
Brand: Honeywell Research Chemicals G77571GA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18°C
Färg Färglös
Densitet 1.25g/mL
pH Neutral
Kokpunkt 290°C (1013 hPa)
Flampunkt 160°C (320°F)
Tändpunkt 698°F
Odör Odorless
Förpackning Polyflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 1 gal.
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Löslighetsinformation Completely miscible in water
Ångdensitet 3.1 (vs air)
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 1mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Fysisk form Vätska