Läs mer
Glycerol,≥ 99,0 % (GC), reagenskvalitet, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Smältpunkt | 18°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Kokpunkt | 290°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 160°C (320°F) |
| Tändpunkt | 698°F |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Polyflaska |
| Visa mer |