Läs mer
Glycerol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Förpackning:
Glasflaska
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
4 L
500ml
Paket med 4
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Smältpunkt | 18°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Kokpunkt | 290°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 160°C (320°F) |
| Tändpunkt | 698°F |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Polyflaska |
| Visa mer |