Läs mer
Glycerol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120452
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Förpackning:
Glasflaska
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
4 L
500ml
Paket med 4
Produktkod. 15667890
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen G7893500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,5 %
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propane-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18°C
Färg Colorless
Densitet 1.25g/mL
pH Neutral
Kokpunkt 290°C (1013 hPa)
Flampunkt 160°C (320°F)
Tändpunkt 698°F
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 500 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Löslighetsinformation Completely miscible in water
Ångdensitet 3.1 (vs air)
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 1mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5%
Fysisk form Liquid