Läs mer
Glycerol, 99,5 %, för molekylärbiologi, DNAs-, RNAse- och proteasfria, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10692372 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692372 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10692372 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 327255000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
CAS 56-81-5
Abs. (0,5 M i vatten), (0,5 M i vatten) vid 0 nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,06 max vid 260 nm
Smältpunkt 18,0 °C
Densitet 1.2610g/mL, 1.261
pH 6 till 7 (10 % sol vid 25 °C)
Kokpunkt 290,0 °C
Flampunkt 160 °C
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H8O3
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.4716
MDL-nummer MFCD00004722
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol och 2-propanol, olösliga i eter, bensen, kloroform
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC(O)CO
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Viskositet 1069 mPa (20 °C)
Formel vikt 92.09
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.