Läs mer
Glycerol,≥ 99,5 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486441 500 mL 500ml
11496441 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486441 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219399690
Glycerol är en enkel polyolförening som är en trögflytande vätska som används allmänt i farmaceutiska formuleringar. Den har tre hydroxylgrupper som är ansvariga för dess löslighet i vatten och dess hygroskopiska natur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Densitet 1.2613g/cm3
Analysprocentintervall ≥99.5%
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 92.09
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Vätska