Läs mer
Glycerol, 99,5+%, för spektroskopi
Produktkod. 10584644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10584644 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10337700 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10584644 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 SEK
    3638.83 SEK / 2.5 L
    Save 296.17 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Namnnotering 99.5+%
Abs. (1 cm cell vs vatten), (1 cm cell vs vatten) vid 0nm, 0,01 max vid 340 nm, 0,01 max vid 400 nm, 0,02 max vid 320 nm, 0,05 max vid 280 nm, 0,25 max vid 225 nm, 0,7 max vid 210 nm, 1 max vid 206 nm
Nedbrytningsinformation >290 °C
Smältpunkt 18,0 °C
Färg Svart till brunt
Densitet 1.2610g/mL, 1.261
Kokpunkt 290,0 °C
Flampunkt 160 °C
Analysprocentintervall 99.5+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.4716
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol och 2-propanol, olösliga i eter, bensen, kloroform
Formel vikt 92.09
Ångtryck 0,003 mbar vid 50 °C
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Spektroskopi
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.