Läs mer
Glycerol,> 99 %, mycket renad, MP Biomedicals™
Produktkod. 11401112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401112 100 mL 100ml
11485202 500 mL 500ml
11421112 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219520480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 100ml
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Färg Färglös
Densitet 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.)
Analysprocentintervall >99%
Odör Odorless
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 92.09
Kvalitet Mycket renad
Fysisk form Syrupy Liquid