Läs mer
Glycerol,> 99 %, mycket renad, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.) |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 92.09 |
| Kvalitet | Mycket renad |
| Fysisk form | Syrupy Liquid |