Läs mer
Glycerol, 99,91 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473711 500 mL 500ml
11483711 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215119490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 500ml
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Färg Färglös
Densitet 1.2613g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall 0.9991
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 92.09
Fysisk form Viskös vätska