Läs mer
Glycerol, 99+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivning
C3H8O3, CAS-nummer-56-81-5, glycerol, propantriol, glycylalkohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxipropan, glycerin, 1,2,3-propantriol, trihydroxipropan, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 grader, 17,5 CHE, odesignad 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propan-1,2,3-triol, 18 grader C, 4722
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18°C |
| pH | 5 |
| Kokpunkt | 290°C |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Kvantitet | 25 L |
| Ångdensitet | 3.17 |
| Formel vikt | 92.09g/mol |
| Ångtryck | 0.003mbar 50 |
| Fysisk form | Very Viscous Liquid |