Beskrivning
C3H8O3, CAS-nummer-56-81-5, glycerol, propantriol, glycylalkohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxipropan, glycerin, 1,2,3-propantriol, trihydroxipropan, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 grader, 17,5 CHE, odesignad 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propan-1,2,3-triol, 18 grader C, 4722
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18 °C |
| pH | 5 |
| Kokpunkt | 290 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 5 L |
| Ångdensitet | 3.17 |
| Formel vikt | 92,09 g/mol |
| Ångtryck | 0,003 mbar 50 |
| Fysisk form | Mycket viskös vätska |