Läs mer
Glycerol, max 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476441 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11476441 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219399680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
CAS 56-81-5
Färg Färglös
Densitet 1.2613g/cm3 at 20°C
Molekylformel C3H8O3
MDL-nummer MFCD00004722
Kvantitet 100 mL
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC(O)CO
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Formel vikt 92.09
Procent renhet 99% max.
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Vätska