Läs mer
Glycerol, 99+%
Produktkod. 11433297
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433297 500 mL 500ml
11443297 2500 mL 2500ml
11453297 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16205.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsmedel
Glycerol används som lösningsmedel, sötningsmedel, konserveringsmedel, frostskyddsmedel, förtjockningsmedel i likörer och fuktighetsbevarande medel i livsmedelsindustrin. Det används också vid framställning av farmaceutiska och personliga vårdprodukter, vilket förbättrar jämnheten och ger smörjning. Det är en aktiv komponent i glycerintvål. Den kan appliceras i hostsirap, elixir och slemlösande medel, tandkräm, tvål, munvatten, hudvårdsprodukter, rakkräm, hårvårdsprodukter och vattenbaserade personliga glidmedel. Det används som utgångsmaterial för framställning av nitroglycerin, allyljodidie, epiklorhydrin och glycerinacetat. Inom medicinskt område används det också som ett laxermedel och en tillfällig minskning av det inre trycket i ögat. Utöver detta är det involverat för att hjälpa till vid gjutning av gradientgeler, proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponent.
Löslighet
Blandbar med vatten och alkohol. Delvis blandbar med eter och etylacetat. Oblandbar med kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med perklorsyra, blyoxid, ättiksyraanhydrid, nitrobensen, klor, peroxider, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.26
Kokpunkt 182 °C (20 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 500 mL
Beilstein 635685
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,4484
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och alkohol. Delvis blandbart med eter och etylacetat. Oblandbar med kloroform.
Formel vikt 92.09
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycerol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.