Läs mer
Glycerol, ACS, 99,5+%
Produktkod. 11308088
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308088 1 L 1 L
11405190 500 mL 500ml
11318088 4 x 1 L 4 L
11398078 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11308088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036646.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 SEK
    1018.65 SEK / 1 L
    Save 251.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Glycerol används i stor utsträckning i kosmetika, speciellt för produktion av tvål och lotioner, lösningsmedel och emulgeringsmedel. Det kan också finnas i bläck, lim och läkemedel. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av plaster och hartser. Glycerol bunden med silikagel spelar en viktig roll för effektivt avlägsnande av spår av Co(II) från vattenlösningar. Även användbar för optisk rensning av magvävnad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1,26 g/cm3
Kokpunkt 182 °C (20 mm)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Tändpunkt 400 °C (752 °F)
Analysprocentintervall >99.5%
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 1 L
Beilstein 635685
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar i vatten, metanol, etanol och 2-propanol. Oblandbar i eter, bensen och kloroform.
Formel vikt 92.09
Ångtryck <0,1 hPa (0 mm Hg) vid 20 °C
Kvalitet ACS
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.