Läs mer
Glycerol, vattenfri, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ Produktkod.: 15557974
Glycerol, vattenfri, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15557974 Handla allt J.T.Baker Produkter
4 L, Smal mun bärnstensfärgad glasflaska, Varje
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15557974
Brand: Avantor J.T.Baker 213603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Namnnotering Anhydrous
Densitet 1.257g/mL at 25°C (typical), 1L = 1.26kg
Flampunkt 199.00°C
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 4 L
Formel vikt 92.1
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Glycerol, vattenfri, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ >