Läs mer
Glycerol, vattenfri, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548224 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
HDPE polyflaska med tryckbotten
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548224 500 mL HDPE polyflaska med tryckbotten Varje
15558224 4 L Poly flaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15548224 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 404300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För enzymstabilisering, frysning och elektroforesbuffertar
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Namnnotering Anhydrous
Flampunkt 199.00°C
Förpackning HDPE polyflaska med tryckbotten
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 1.26kg
Formel vikt 92.1
Kvalitet Ultrapure Bioreagens