Läs mer
Glycerol, vattenfri, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
HDPE polyflaska med tryckbotten
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För enzymstabilisering, frysning och elektroforesbuffertar; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Flampunkt | 199.00°C |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 4 L |
| Densitet | 1L = 1.26kg |
| Formel vikt | 92.1 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |