Läs mer
Glycerol-d5 1,3-dipalmitat, TRC
Produktkod. 30395319
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30395319 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5984125MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol-d5 1,3-Dipalmitate
CAS 65615-82-9
Molekylformel C35D5H63O5
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,3-Dipalmitin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerol-d5, Glycerol-d5 1,3-Dihexadecanoate, Hexadecanoic-d5 Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester
InChI formel InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/i31D2,32D2,33D
LEDER [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn (1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hexadecanoyloxy-2-hydroxy-propyl) hexadecanoat
Molekylvikt (g/mol) 573.94
Formel vikt 573.538