Läs mer
Glycerol-d5 1,3-Dipalmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol-d5 1,3-Dipalmitate |
| CAS | 65615-82-9 |
| Molekylformel | C35D5H63O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Dipalmitin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerin-d5, 1,3-Dipalmitoylglycerol-d5, Glycerol-d5 1,3-Dihexadecanoate, Hexadecanoic-d5 Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/i31D2,32D2,33D |
| LEDER | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hexadecanoyloxy-2-hydroxy-propyl) hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 573.94 |
| Formel vikt | 573.538 |