Läs mer
Glycerol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol-d5 |
| CAS | 62502-71-0 |
| Molekylformel | C3 2H5 H3 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Glycerol-d5, 1,2,3-Propane-1,1,2,3,3-d5-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2,3-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.12 |
| Formel vikt | 97.0787 |