Läs mer
Glycerol, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10497440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10497440 100 mL 100ml
10407450 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/P450/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propane-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Smältpunkt 18°C
pH 5
Kokpunkt 290°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 100 mL
Ångdensitet 3.17
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 0.003mbar 50
Fysisk form Very Viscous Liquid