Läs mer
Glycerolform, 99+%, blandning av isomerer, stabiliserad
Produktkod. 10063270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10063270 500 mL Glasflaska 500ml
10083230 5 mL Glasflaska 5ml
10490511 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10063270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259775000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Glycerol formal
Namnnotering 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
pH 4,0 till 6,5 (10 % soln.)
Kokpunkt 193,0 °C till 195,0 °C
Flampunkt 97 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. Summan av alfa- och beta-isomerer (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H8O3
Brytningsindex 1,4500 till 1,4520
MDL-nummer MFCD00003218
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14, 4485
Löslighetsinformation (50 % i vatten) Klart
Molekylvikt (g/mol) 104.11
Viskositet 16 mPa (20 °C)
Formel vikt 104.11
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.