Läs mer
Glycerolform, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dioxan-5-ol |
| CAS | 4740-78-7 |
| Molekylformel | C4 H8 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Dioxan-5-ol, m-Dioxan-5-ol, 1,3-Formalglycerol, 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 5-Hydroxy-m-dioxane, Glycerol formal |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4-5H,1-3H2 |
| LEDER | OC1COCOC1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dioxan-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vikt | 104.0473 |