Läs mer
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
Produktkod. 10205263
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackning:
Polyflaska
Polyrör
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205263 1 ml Polyrör 1ml
10400084 5 ml Polyflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205263 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP6451
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Namnnotering Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Abs. 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Färg Colorless
Förpackning Polyrör
Kvantitet 1 ml
Ångdensitet >1.0g/mol
Kvalitet Molecular Biology
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Fysisk form Liquid