Läs mer
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
Beskrivning
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol Gel-Loading Dye, 5X |
| Namnnotering | Contains 30% Glycerol |
| CAS | 56-81-5, 7732-18-5 |
| Abs. | 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU |
| Färg | Colorless |
| Förpackning | Polyflaska |
| Kvantitet | 5 ml |
| Kvalitet | Molecular Biology |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |
| Fysisk form | Liquid |