Läs mer
Glycerol (molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10021083
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10021083 1 L Glasflaska 1 L
12144481 4 L Glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10021083 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2291
 Begränsad artikel
I lager
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures.
För lågtemperaturlagring av enzymer och bakteriekulturer
Glycerol används för lågtemperaturlagring av enzymer och bakteriekulturer, rening av proteiner och som en komponent i elektroforesladdningsbuffertar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Nedbrytningsinformation >290 °C
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.261g/cm³
pH 5
Kokpunkt 290 °C
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 1 L
Merck Index 15, 4520
Formel vikt 92.09
Ångtryck 0,003 mbar vid 50 °C
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Viskös vätska