Läs mer
Glycerol, molekylärbiologisk kvalitet
Produktkod. 15473719
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473719 1 L 1 L
15463719 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61059.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 SEK
    1538.65 SEK / 1 L
    Save 296.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Användbar som kryoprotektant. Glycerol utvecklas genom lagring och koncentration av enzymer. Det spelar en avgörande roll i provberedning och gelbildning för polyakrylamidgelelektrofores. Den används också för att hjälpa till att gjuta gradientgeler, proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponenter. | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Användbar som ett kryoskyddsmedel. Glycerol utvecklas vid lagring och koncentration av enzymer. Det spelar en viktig roll vid provberedning och gelbildning för polyakrylamidgelelektrofores. Det används också för att underlätta gjutning av gradientgeler, proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponent. Vidare används det som lösningsmedel, mjukgörande medel, farmaceutiskt medel och sötningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.26
Kokpunkt 182 °C (20 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 1 L
Beilstein 635685
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och alkohol. Delvis blandbart med eter och etylacetat. Oblandbar med kloroform.
Formel vikt 92.09
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.