Läs mer
Glycerolmonoacetat, tech., blandning av isomerer, forts. varierande mängder diacetat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11427906
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427906 250 g 250g
11417906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14025.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26446-35-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Glycerolmonoacetat används för produktion av garvningsläder och färgämnen. Det används också som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glycerolmonoacetat används för produktion av garvningsläder och färgämnen. Det används också som lösningsmedel.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, etanol, eter (något) och olöslig i bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot fukt. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26446-35-5
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00036185
InChI-nyckel KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate
PubChem CID 33510
IUPAC-namn 2,3-dihydroxipropylacetat
LEDER CC(=O)OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol monoacetate, tech.
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 1.21
Kokpunkt 258°C
Flampunkt 145°C (293°F)
Anteckningar om analysprocent forts. varierande mängder diacetat
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6242
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,ether (slightly),and insoluble in benzene.
Formel vikt 134.13
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.