Läs mer
Glycerolmonostearat, renat
Beschreibung
Glycerolmonostearat används som emulgeringsmedel, hartssmörjmedel, opacifieringsmedel, mjukgörande medel, kroppsgivande medel i en mängd olika kosmetiska formuleringar för hudvård och hårvård. Det används också som ett förtjockningsmedel, antiklumpnings- och konserveringsmedel. Det är också användbart för att förhindra att glass torkar ut eller blir för söt. Det används vidare som ett skummedel för skummattorkning av papaya. Det används också som ett medel mot åldrande i bröd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Glycerol monostearate |
| Namnnotering | Renad |
| Kvantitet | 250 g |
| Merck Index | 14,4489 |
| Löslighetsinformation | Löslig i varma organiska lösningsmedel; Löslig i varmt vatten; Lätt löslig i etanol; Olösliga i alifatiska lösningsmedel. |
| Formel vikt | 358.56 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.