Läs mer
Glycerolmonostearat, renat
Produktkod. 11324918
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324918 1 kg 1kg
11304918 250 g 250g
11314918 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043883.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1847.24 SEK
    1658.65 SEK / 1kg
    Save 188.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 31566-31-1 | C21H42O4 | 358,563 g/mol
Glycerolmonostearat används som emulgeringsmedel, hartssmörjmedel, opacifieringsmedel, mjukgörande medel, kroppsgivande medel i en mängd olika kosmetiska formuleringar för hudvård och hårvård. Det används också som ett förtjockningsmedel, antiklumpnings- och konserveringsmedel. Det är också användbart för att förhindra att glass torkar ut eller blir för söt. Det används vidare som ett skummedel för skummattorkning av papaya. Det används också som ett medel mot åldrande i bröd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31566-31-1
Molekylformel C21H42O4
Molekylvikt (g/mol) 358.563
MDL-nummer MFCD00036186
InChI-nyckel VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyceryl monostearate, monostearin, glyceryl stearate, 1-stearoyl-rac-glycerol, tegin, 1-monostearin, 1-glyceryl stearate, glycerol monostearate, 1-monostearoylglycerol, octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
PubChem CID 24699
ChEBI CHEBI:75555
IUPAC-namn 2,3-dihydroxipropyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol monostearate
Namnnotering Renad
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,4489
Löslighetsinformation Löslig i varma organiska lösningsmedel; Löslig i varmt vatten; Lätt löslig i etanol; Olösliga i alifatiska lösningsmedel.
Formel vikt 358.56
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.