Läs mer
Glycerol phenylbutyrate, MedChemExpress
Beskrivning
Glycerol phenylbutyrate is a sigma-2 (σ2) receptor ligand, with a pKi of 8.02. Glycerol phenylbutyrate (GPB) is a new generation ammonia scavenger drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol phenylbutyrate |
| CAS | 611168-24-2 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H38O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | HPN-100 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (282.67 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (94.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CCCC1=CC=CC=C1)OC(COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)COC(CCCC3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.65 |
| Visa mer |