Läs mer
Glycerolfosfatdinatriumsalthydrat, isomerblandning, TRC
Produktkod. 30135904
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135904 5 g
30136195 10 g
30011055 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6016035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55073-41-1
Molekylformel C3H7Na2O6P • xH2O
Molekylvikt (g/mol) 216.04
Synonym 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
LEDER OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Kvantitet 5 g
Formel vikt 449.9657