Läs mer
Glycerol, ren, 83,5–88,5 viktprocent vattenlösning
Produktkod. 10073400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10073400 1 L Glasflaska 1 L
10145743 5 L Plastflaska 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10073400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277360010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.2270g/mL, 1.227
Kokpunkt 290,0 °C
Flampunkt 160 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1,4520 till 1,4750
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i metanol, etanol och 2-propanol, olöslig i eter, bensen, kloroform och i fixerade och flyktiga oljor
Viskositet 1069 mPa (20 °C)
Formel vikt 92.09
Procent renhet 83,5 till 88,5 %
Kvalitet Ren
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.